MT51340403
Mettler-Toledo Economic & Easy dissolved oxygen sensor
cable size 1.1 m
About This Item
Código UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
Produtos recomendados
descrição
BNC connector
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51340403
tamanho do cabo
1.1 m
Descrição geral
Galvanic dissolved oxygen sensor without integrated temperature sensor, robust and easy to use.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)