Documentos Principais
MT51340013
Mettler Toledo DX series GSE half-cell membrane kit
Ammonium GSE
About This Item
Código UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.61
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51340013
Descrição geral
DX series ion specific membrane kit. Mount the new membrane onto the shaft of your ISE half-cell, and you have a new ISE! Kit contains one membrane plus electrolyte.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)