M89617
Mucic acid
97%
Sinônimo(s):
Galactaric acid, MTPA, Saccharolactic acid, Tetrahydroxyadipic acid, Tetrahydroxyhexanedioic acid
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
220-225 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)C(O)=O)[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O8/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14)/t1-,2+,3+,4-
chave InChI
DSLZVSRJTYRBFB-DUHBMQHGSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- 2,3,4,5-tetra-O-acetylgalactaric acid (AGA) which is used as a monomer unit along with adipic acid for the synthesis of copolyanhydrides.
- Muconic acid and adipic acid.
It can be also utilized in the surface modification of monodisperse water-soluble magnetic nanoparticles.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
M89617-100G | 4061834063766 |
M89617-500G | 4061832490960 |
M89617-5G |