M86685
α-Methyltryptamine
99%
Sinônimo(s):
3-(2-Aminopropyl)indole
Ensaio
99%
forma
solid
controle de medicamentos
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
pf
98-100 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(N)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H14N2/c1-8(12)6-9-7-13-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7-8,13H,6,12H2,1H3
chave InChI
QSQQQURBVYWZKJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?