H45132
5-Hydroxy-Nω-methyltryptamine oxalate
99%
Sinônimo(s):
3-(2-Methylaminoethyl)indol-5-ol oxalate, N-Methylserotonin oxalate
Ensaio
99%
pf
161-162 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(O)=O.CNCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C11H14N2O.C2H2O4/c1-12-5-4-8-7-13-11-3-2-9(14)6-10(8)11;3-1(4)2(5)6/h2-3,6-7,12-14H,4-5H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
chave InChI
DYOZWAJOUTVNAF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- reactant for preparation of 5-HT receptor agonists
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?