Key Documents
L407011
3-(4-METHYL-5-((2-METHYLBENZYL)THIO)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)PYRIDINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H16N4S
Número CAS:
Peso molecular:
296.397
Número MDL:
Outras notas