Key Documents
L275379
1-(2-((2-NAPHTHYLOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-NAPHTHYL 4-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C31H24N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
488.548
Número MDL:
Outras notas