Documentos Principais
EL4.BU.OU6
85121301, mouse blood, Lymphoblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
product name
EL4.BU.OU6, 85121301
fonte biológica
mouse blood
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produtos
Interleukin 2 (IL-2), Interleukin 4 (IL-4), Thy-1.2
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse C57BL/6N ascites lymphoma lymphoblast
Descrição de linhagem celular
Derivative of EL4.BU. Resistant to BUdR and ouabain and expresses Thy-1.2 Ag. Will die in HAT selective medium. A high producer of interleukin 2 and interleukin 4.
Aplicação
Resistance and hormone studies
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 0.05mM 2-Mercaptoethanol (2ME) + 1.16g/l 1% L-Arginine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.