Documentos Principais
KN8971400007
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass
frequency 400 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 6 μm × 13 μm
Sinônimo(s):
897140-0007
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiais
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
fabricante/nome comercial
Kimble® 897140-0007
Parâmetros
400 MHz frequency
C × câmara × concentricidade
7 in. × 6 μm × 13 μm
diâmetro do tubo
5 mm
espessura da parede
0.38 mm
Descrição geral
5 mm thrift tubes are manufactured from N-51A borosilicate glass. Wall thickness for these tubes is 0.38 mm.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Características e benefícios
• Manufactured from borosilicate glass 5.1• Attached polyethylene caps• OD 5 mm• Wall thickness 38 mm (0.01475 in.)
Informações legais
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)