KN8971200008
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass
frequency 200 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 15 μm × 51 μm
Sinônimo(s):
897120-0008
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
fabricante/nome comercial
Kimble® 897120-0008
Parâmetros
200 MHz frequency
C × câmara × concentricidade
8 in. × 15 μm × 51 μm
diâmetro do tubo
5 mm
espessura da parede
0.38 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
5 mm thrift tubes are manufactured from N-51A borosilicate glass. Wall thickness for these tubes is 0.38 mm.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Características e benefícios
- Manufactured from borosilicate glass 5.1
- Attached polyethylene caps
- OD 5 mm
- Wall thickness 38 mm (0.01475 in.)
Informações legais
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)