Documentos Principais
JKA8027
Sigma-Aldrich
8arm-PEG10K
average Mn 10,000, Maleimide, hexaglycerol core, thiol reactive
Sinônimo(s):
8arm-PEG-Maleimide, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2H2C4H2O2N)8
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nome do produto
8arm-PEG10K-Maleimide, hexaglycerol core, average Mn 10,000
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 10,000
adequação da reação
reactivity: thiol reactive
arquitetura do polímero
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
8arm PEG Maleimide. Crosslinks into hydrogels. MAL group is selective for thiol groups; reacts at pH 5.0-6.5.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Lu, H.D., et al.
Biomaterials, 33(7) (2012)