Documentos Principais
JKA8004
Sigma-Aldrich
8arm-PEG10K
average MN 10,000, SH, hexaglycerol core, thiol reactive
Sinônimo(s):
8arm-PEG-SH, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2SH)8
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nome do produto
8arm-PEG10K-SH, hexaglycerol core, average Mn 10,000
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 10,000
adequação da reação
reactivity: thiol reactive
arquitetura do polímero
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
8arm PEG Thiol. Crosslinks into hydrogels. Selective for thiol groups under mild reaction conditions.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Nguyen, M.K., et al.
Biomaterials, 35(24) (2014)