Key Documents
JKA10011
Sigma-Aldrich
8arm-PEG15K
average MN 15,000, Succinimidyl Glutarate, tripentaerythritol core, amine reactive
Sinônimo(s):
8arm-PEG-Succinimidyl Glutarate, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
R(O(CH2CH2O)nCOCH2CH2CH2COOC4H4O2N)8
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
8arm-PEG15K-Succinimidyl Glutarate, tripentaerythritol core, average Mn 15,000
forma
solid
peso molecular
average Mn 15,000
adequação da reação
reactivity: amine reactive
arquitetura do polímero
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
8arm PEG Succinimidyl Glutarate. Crosslinks into hydrogels. Cleavable PEG linker. The ester linker between PEG and NHS ester facilitates the formation of degradable hydrogel. 8ARM(TP)-PEG with tripentaerythritol core has a lower polydispersity and higher molecular weight accuracy compared with the generic 8ARM-PEG with a hexaglycerin core.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)