Documentos Principais
HF100
Sigma-Aldrich
Hall Device Chip
HF100
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NC.13
Materiais
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
descrição
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
Características
optimized for hall
embalagem
pkg of 16 non-diced devices
fabricante/nome comercial
HF100
die thickness
525 μm , silicon
tamanho do eletrodo
10 nm , chrome
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)