Documentos Principais
H48808
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-nitropyridine
97%
Sinônimo(s):
5-Nitro-2-pyridinol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
140.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
188-191 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O3/c8-5-2-1-4(3-6-5)7(9)10/h1-3H,(H,6,8)
chave InChI
XKWSQIMYNVLGBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)