H40009
2-Hydroxy-2-methylbutyric acid
98%
Sinônimo(s):
α-Hydroxy-α-methylbutyric acid, (±)-α-Hydroxy-α-methylbutyric acid, (±)-2-Hydroxy-2-methylbutanoic acid, (±)-2-Hydroxy-2-methylbutyric acid, 2-Hydroxy-2-methylbutanoic acid, 2-Methyl-2-hydroxybutyric acid
Ensaio
98%
pf
73-75 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-5(2,8)4(6)7/h8H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
chave InChI
MBIQENSCDNJOIY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A complexing agent in a new electrolytic system, applicable in the isotachophoretic lanthanide separation.
- An aldehyde surrogate to prepare pyrrolo[1,2-a]quinoxaline derivatives by reacting with 2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline.
- A starting material to synthesize Cr(V) reagent named sodium bis(2-hydroxy-2-methylbutyrato)oxochromate(V) (Aldrich cat. no. ALD00006) applicable in the total synthesis of (−)-taxuyunnanine D.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?