H2155
Heptamethyleneimine
98%
Sinônimo(s):
Azacyclooctane, Octahydroazocine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.471 (lit.)
pb
51-53 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCCNCCC1
InChI
1S/C7H15N/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h8H,1-7H2
chave InChI
QXNDZONIWRINJR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?