GF99536338
Carbon
foil, 500x500mm, thickness 0.2mm, flexible graphite, 99.8%
Sinônimo(s):
Activated charcoal, C 000305, Charcoal activated
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8%
Formulário
foil
temperatura de autoignição
842 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 995-363-38
resistividade
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
tamanho × espessura
500 × 500 mm × 0.2 mm
pf
3550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF99536338-1EA | 4061825343273 |