GF98994762
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
foil, 200 x 200mm, 1.0mm thickness
Sinônimo(s):
MG010350
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 989-947-62
tamanho × espessura
200 mm × 200 mm × 1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)