Documentos Principais
GF97592305
Iron/boron/silicon
wire, Fe77.5%/B 15%/Si 7.5%, length 50 m, 0.05 mm diameter, condition metallic glass
Sinônimo(s):
FE845050
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 975-923-05
Comprimento
50 m
diâmetro
0.05 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)