Documentos Principais
GF97399298
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 9.5 mm, L 100 mm, black
Sinônimo(s):
BI307910
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 973-992-98
Comprimento
100 mm
Diâmetro
9.5 mm
cor
black
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)