GF96799875
Gadolinium
rod, 100mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Sinônimo(s):
Gadolinium, GD007910
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 967-998-75
resistividade
126 μΩ-cm, 20°C
p.e.
3273 °C (lit.)
pf
1313 °C (lit.)
densidade
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Gd]
InChI
1S/Gd
chave InChI
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Water-react 3
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)