Documentos Principais
GF96303236
Quartz - fused
rod, 1.0 mm diameter, length 500 mm
Sinônimo(s):
SI617910
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 963-032-36
Comprimento
500 mm
diâmetro
1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)