Documentos Principais
GF95830230
Niobium
foil, thickness 0.30 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.9%
Sinônimo(s):
NB000365, Columbium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Nb
Número CAS:
Peso molecular:
92.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141730
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 958-302-30
resistividade
13-16 μΩ-cm, 20°C
tamanho
50 × 50 mm
espessura
0.30 mm
p.e.
4742 °C (lit.)
pf
2468 °C (lit.)
densidade
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
chave InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF95830230-1EA4061821040404
GF95830230-2EA4061821040411
GF95830230-10EA4061821040398
GF95830230-5EA4061821040428