GF95725840
Hafnium
foil, 50x50mm, thickness 0.25mm, annealed, 97%
Sinônimo(s):
Hafnium, HF000220
Ensaio
≥97%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 957-258-40
resistividade
29.6 μΩ-cm, 0°C
pb
4602 °C (lit.)
pf
2227 °C (lit.)
densidade
13.3 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
chave InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)