Documentos Principais
GF95449359
Lutetium
foil, thickness 0.125 mm, size 25 × 25 mm, tolerance 0.2
Sinônimo(s):
LU000212
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Lu
Número CAS:
Peso molecular:
174.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141608
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 954-493-59
resistividade
54 μΩ-cm, 20°C
tamanho
25 × 25 mm
espessura
0.125 mm
p.e.
3402 °C (lit.)
pf
1663 °C (lit.)
densidade
9.84 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Lu]
InChI
1S/Lu
chave InChI
OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)