Documentos Principais
GF94852873
Silver
lump, 3 mm max. lump size, weight 10 g, high purity 99.999%
Sinônimo(s):
AG006100
About This Item
Fórmula linear:
Ag
Número CAS:
Peso molecular:
107.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141740
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.999%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 948-528-73
resistividade
1.59 μΩ-cm, 20°C
peso
10 g
tamanho máximo do grumo
3 mm
p.e.
2212 °C (lit.)
pf
960 °C (lit.)
densidade
10.49 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
chave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)