Key Documents
GF52512094
Aluminum
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.9999%
Sinônimo(s):
AL006107
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Al
Número CAS:
Peso molecular:
26.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141702
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9999%
forma
lumps
temperatura de autoignição
1400 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 525-120-94
resistividade
2.6548 μΩ-cm
peso
50 g
tamanho máximo do grumo
10 mm
pb
2460 °C (lit.)
pf
660.37 °C (lit.)
densidade
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3