Key Documents
GF93674201
Tungsten carbide/cobalt
tube, WC 94%/Co 6%, outside diameter 2.0 mm, wall thickness 0.6 mm, length 150 mm
Sinônimo(s):
W 607160
About This Item
Código UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 936-742-01
Comprimento
150 mm
D.E.
2.0 mm
espessura da parede
0.6 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)