Documentos Principais
GF93263407
Copper/nickel
rod, 12.7 mm diameter, Cu70%/Ni30%, length 100 mm, temper as drawn
Sinônimo(s):
CU137920
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 932-634-07
Comprimento
100 mm
diâmetro
12.7 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF93263407-10EA4061821132703
GF93263407-1EA4061821132710
GF93263407-2EA4061821132727
GF93263407-5EA4061821132734