Documentos Principais
GF91585086
Chromium
foil, size 50 × 50 mm, thickness 0.5 mm, purity 99.99%
Sinônimo(s):
CR000210
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cr
Número CAS:
Peso molecular:
52.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141709
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.99%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 915-850-86
resistividade
12.7 μΩ-cm, 20°C
tamanho
50 × 50 mm
espessura
0.5 mm
p.e.
2672 °C (lit.)
pf
1857 °C (lit.)
densidade
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
chave InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)