Key Documents
GF91259141
Nickel/Boron/Silicon
foil, Ni78%/B 14%/Si 8%, thickness 0.025 mm, length 2 m, coil width 25 mm
Sinônimo(s):
NI800250
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 912-591-41
Comprimento
2 m
largura da espiral
25 mm
espessura
0.025 mm