GF89452693
Thulium
wire, 0.1m, diameter 0.6mm, 99%
Sinônimo(s):
Thulium, TM005120
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 894-526-93
resistividade
90 μΩ-cm, 20°C
pb
1950 °C (lit.)
pf
1545 °C (lit.)
densidade
9.332 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Tm]
InChI
1S/Tm
chave InChI
FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)