GF88766230
Vanadium nitride
powder, 150 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
Sinônimo(s):
V 536010
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 887-662-30
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
150 (micron)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF88766230-1EA | 4061821162311 |