GF87157996
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
200mm rod, 9.0mm diameter
Sinônimo(s):
NI057930
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 871-579-96
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF87157996-2EA | 4061829967963 |
GF87157996-5EA | 4061831008791 |
GF87157996-10EA | 4061829937287 |
GF87157996-1EA | 4061825445311 |