Documentos Principais
GF86869197
Magnesium
rod, 3.2 mm diameter, length 500 mm, purity 99.9%
Sinônimo(s):
MG007915
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Mg
Número CAS:
Peso molecular:
24.31
Beilstein:
4948473
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
Ensaio
99.9%
Formulário
rod
temperatura de autoignição
950 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 868-691-97
resistividade
4.46 μΩ-cm, 20°C
Comprimento
500 mm
diâmetro
3.2 mm
p.e.
1090 °C (lit.)
pf
648 °C (lit.)
densidade
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
chave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF86869197-10EA4061821029515
GF86869197-5EA4061821029553
GF86869197-1EA4061821029522
GF86869197-20EA4061821029539
GF86869197-2EA4061821029546