GF34435807
Iron
foil, thickness 0.025 mm, size 300 × 300 mm, purity 99.5%
Sinônimo(s):
FE000240
About This Item
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141721
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
99.5%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 344-358-07
resistividade
9.71 μΩ-cm
tamanho
300 × 300 mm
espessura
0.025 mm
p.e.
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
chave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF34435807-10EA | 4061821034014 |
GF34435807-1EA | 4061821034021 |
GF34435807-2EA | 4061821034038 |
GF34435807-5EA | 4061821034045 |