GF86648103
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 150 x 150mm, 0.25mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
CO153025
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 866-481-03
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF86648103-1EA | 4061825444932 |
GF86648103-2EA | 4061829967864 |
GF86648103-5EA | 4061831019612 |