Key Documents
GF85554445
Gold
powder, 45 max. part. size (micron), weight 1 g, purity 99.95%
Sinônimo(s):
AU006015
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Au
Número CAS:
Peso molecular:
196.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141717
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.95%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 855-544-45
resistividade
2.05 μΩ-cm, 0°C
peso
1 g
tamanho máximo de partícula
45 (micron)
pb
2808 °C (lit.)
pf
1063 °C (lit.)
densidade
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N