Documentos Principais
GF83619063
Aluminum alloy 5019
wire, Al95%/Mg 5%, 0.08 mm diameter, length 10 m, temper hard
Sinônimo(s):
AB245125
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥95%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 836-190-63
Comprimento
10 m
diâmetro
0.08 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)