Key Documents
GF83273283
Polyetherimide
(PEI), tube, outside diameter 2.3mm, L 1 m, wall thickness 0.7 mm
Sinônimo(s):
EI317200
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 832-732-83
Comprimento
1 m
espessura da parede
0.7 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)