GF82848842
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
rod, 50mm x 16mm diameter
Sinônimo(s):
NI147940
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 828-488-42
C × diâmetro
50 mm × 16 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF82848842-1EA | 4061825453781 |
GF82848842-2EA | 4061829967512 |
GF82848842-5EA | 4061831019322 |