Documentos Principais
GF82589215
Aluminum/Copper metal matrix composite
tube, Al77.9%/SiC17.8%/Cu 3.3%/Mg 1.2%/Mn 0.4%, outside diameter 25.4 mm, length 1000 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinônimo(s):
AL427250
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 825-892-15
Comprimento
1000 mm
D.E.
25.4 mm
espessura da parede
1.0 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)