GF82511782
Zirconium
wire reel, 20m, diameter 0.28mm, annealed, 99.2%
Sinônimo(s):
Zirconium, ZR005134
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.2%
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 825-117-82
resistividade
40 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
20 m × 0.28 mm
pb
4377 °C (lit.)
pf
1852 °C (lit.)
densidade
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
chave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)