Documentos Principais
GF81348532
Praseodymium
rod, 10.0 mm diameter, length 25 mm, purity 99%
Sinônimo(s):
PR007920
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Pr
Número CAS:
Peso molecular:
140.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141610
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 813-485-32
resistividade
68 μΩ-cm, 20°C
Comprimento
25 mm
diâmetro
10.0 mm
p.e.
3520 °C (lit.)
pf
931 °C (lit.)
densidade
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pr]
InChI
1S/Pr
chave InChI
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)