Key Documents
GF80836409
Alumina
rod, 1.5 mm diameter, length 200 mm, purity 99%
Sinônimo(s):
AL607915
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 808-364-09
Comprimento
200 mm
diâmetro
1.5 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)