GF80470302
Gold
mesh, size 0.011 mm, thickness 0.004 mm, size 50 × 50 mm
Sinônimo(s):
AU008721
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
mesh
fabricante/nome comercial
Goodfellow 804-703-02
resistividade
2.05 μΩ-cm, 0°C
tamanho
0.011 mm
50 × 50 mm
espessura
0.004 mm
p.e.
2808 °C (lit.)
pf
1063 °C (lit.)
densidade
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)