Documentos
GF14297430
Gold
mesh, nominal aperture 0.064 mm, size 25 × 25 mm, thickness 0.004 mm
Sinônimo(s):
AU008730
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Au
Número CAS:
Peso molecular:
196.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141717
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
mesh
fabricante/nome comercial
Goodfellow 142-974-30
resistividade
2.05 μΩ-cm, 0°C
abertura nominal
0.064 mm
tamanho
25 × 25 mm
espessura
0.004 mm
pb
2808 °C (lit.)
pf
1063 °C (lit.)
densidade
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N