GF79893444
Lead
rod, 1000mm, diameter 19.0mm, 99.95%
Sinônimo(s):
Lead, PB007950
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.95%
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 798-934-44
resistividade
20.65 μΩ-cm
C × diâmetro
1000 mm × 19 mm
pb
1740 °C (lit.)
pf
327.4 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
chave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects