Key Documents
GF78478734
Nickel/Iron
rod, Ni52%/Fe48%, 2 mm diameter, length 500 mm, temper annealed
Sinônimo(s):
NI197910
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 784-787-34
Comprimento
500 mm
diâmetro
2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)